Tolbutamide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21698.09EA
40.3
EUR
B21698.09
B21698.18
B21698.30
Tolbutamide ≥98%
Tolbutamide
Formule:
C₁₂H₁₈N₂O₃S MW: 270,35 g/mol Smeltpunt: 128…130 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00027169 CAS nummer: 64-77-7 EINECS: 200-594-3 |