2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08980.06EA
174
EUR
L08980.06
L08980.03
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide ≥98%
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,18 g/mol Smeltpunt: 189…193 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017052 CAS nummer: 30991-42-5 EINECS: 000-000-0 |