3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26157.03EA 229 EUR
H26157.03
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Smeltpunt: 191…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368783
CAS nummer: 328-69-8
EINECS: None