2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32839.03EA 133 EUR
H32839.03 H32839.MD H32839.06
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06408817
CAS nummer: 54507-44-7