Acetophenone azine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L03924.06EA 160 EUR
L03924.06
Acetophenone azine ≥97%
Acetophenone azine
Formule: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Smeltpunt: 120…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015011
CAS nummer: 729-43-1
EINECS: 211-979-0