Salicylaldehyde azine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Salicylaldazine
A10527.18EA
332
EUR
ABCRAB126307.0010
A10527.18
A10527.09
Salicylaldehyde azine ≥97%
Salicylaldehyde azine
Formule:
C₁₄H₁₂N₂O₂ MW: 240,26 g/mol Smeltpunt: 216…222 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043496 CAS nummer: 959-36-4 EINECS: 213-500-0 |