3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L19820.03EA 37 EUR
L19820.03
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Smeltpunt: ∼ 237 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114648
CAS nummer: 301699-39-8