2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31784.03EA 179 EUR
H31784.03 H31784.MD
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₃ClF₆O₂
MW: 292,56 g/mol
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025365
CAS nummer: 916420-47-8