3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32975.06EA 74 EUR
H32975.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₈H₇ClF₆N₂
MW: 280,60 g/mol
Smeltpunt: ∼ 208 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094165
CAS nummer: 502496-23-3