2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L08445.06EA 53.5 EUR
L08445.06 L08445.14
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₅H₂₅NO₂S
MW: 283,44 g/mol
Smeltpunt: 113…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051975
CAS nummer: 105536-22-9