1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17367.06EA 39.7 EUR
A17367.06 A17367.14
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₅ClN₂
MW: 234,73 g/mol
Smeltpunt: 178…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00050690
CAS nummer: 5705-15-7
EINECS: 227-195-7