Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
14676.09EA
36.9
EUR
14676.09
14676.36
14676.22
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Calcium disilicide
Formule:
CaSi₂ MW: 96,25 g/mol Smeltpunt: ∼ 1000 °C Dichtheid: 2,5 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015977 CAS nummer: 12013-56-8 EINECS: 234-588-7 UN: 1405 ADR: 4.3,II |