Calcium wolframate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13051.22EA
94.1
EUR
13051.22
13051.36
13051.14
Calcium wolframate ≥98%
Calcium wolframate
Formule:
CaO₄W MW: 287,92 g/mol Smeltpunt: 1620 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010913 CAS nummer: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 |