Magnesium wolframate ≥99% (metals basis)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14023.14EA 71.6 EUR
14023.14 14023.22
Magnesium wolframate ≥99% (metals basis)
Magnesium wolframate
Formule: MgO₄W
MW: 272,14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016209
CAS nummer: 13573-11-0
EINECS: 236-999-7