Lead antimonide ≥99%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
36350.14EA 336 EUR
36350.14 36350.06
Lead antimonide ≥99%
Lead antimonide
Formule: PbSb
MW: 328,96 g/mol
Dichtheid: 6,72
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151190
CAS nummer: 12266-38-5
EINECS: 235-536-6
UN: 1549
ADR: 6.1,III