Pentacopper silicide ≥99.5%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
12844.22EA
316
EUR
12844.22
12844.14
Pentacopper silicide ≥99.5%
Pentacopper silicide
Formule:
Cu₅Si MW: 345,79 g/mol Smeltpunt: 825 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134719 CAS nummer: 12159-07-8 EINECS: 235-286-8 |