Titanium aluminide ≥99.5% -325 mesh,
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
88393.18EA 289 EUR
88393.18 88393.09
Titanium aluminide ≥99.5% -325 mesh,
Titanium aluminide
Formule: AlTi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210656
CAS nummer: 12003-96-2
UN: 3089
ADR: 4.1,II