Zirconium disilicide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 4% Hf)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
36322.22EA
308
EUR
36322.22
36322.14
Zirconium disilicide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 4% Hf)
Zirconium disilicide
Formule:
Si₂Zr MW: 147,39 g/mol Dichtheid: 4,88 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151547 CAS nummer: 12039-90-6 EINECS: 234-911-1 |