Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
39471.14EA
102
EUR
39471.14
39471.22
Pentaniobium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentaniobium trisilicide
Formule:
Nb₅Si₃ MW: 548,79 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00213811 CAS nummer: 12060-34-3 |