Chromium disilicide ≥99.5%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
41063.KSEA
988
EUR
41063.KS
Chromium disilicide ≥99.5%, sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide
Formule:
CrSi₂ MW: 108,17 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00168070 CAS nummer: 12018-09-6 EINECS: 234-633-0 |