Molybdenum disilicide ≥99.5%, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
41076.KSEA
587
EUR
41076.KS
Molybdenum disilicide ≥99.5%, sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Molybdenum disilicide
Magnetron sputtering source
Formule:
MoSi₂ MW: 152,11 g/mol Smeltpunt: 1870…2030 °C Dichtheid: 6,31 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151535 CAS nummer: 12136-78-6 EINECS: 234-786-3 |