Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
36384.14EA 369.2 EUR
36384.14 36384.06
Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Manganese trialuminide
Formule: Al₃Mn
MW: 135,88 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00213943
CAS nummer: 12253-13-3
EINECS: 235-492-8