Triiron phosphide ≥99.5%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
43486.09EA 155 EUR
43486.09 43486.18
Triiron phosphide ≥99.5%
Triiron phosphide
Formule: Fe₃P
MW: 198,51 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799762
CAS nummer: 12023-53-9
EINECS: 234-682-8