Dinickel silicide ≥99% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
36251.30EA 431.6 EUR
36251.30 36251.18
Dinickel silicide ≥99% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Dinickel silicide
Formule: Ni₂Si
MW: 145,47 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151367
CAS nummer: 12059-14-2
EINECS: 235-033-1
ADR: 9,III