Iron silicide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
14019.22EA
438
EUR
14019.22
14019.14
Iron silicide ≥99.9% (metals basis)
Iron silicide
Formule:
FeSi MW: 83,93 g/mol Smeltpunt: 1410 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016086 CAS nummer: 12022-95-6 EINECS: 234-671-8 |