4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L17830.03EA 43.1 EUR
L17830.03
4-Methoxypyridine-N-oxide ≥98%
4-Methoxypyridine-N-oxide
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Smeltpunt: 99…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006207
CAS nummer: 1122-96-9
EINECS: 214-367-1