2-(Methylthio)thiophene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11763.06EA 192 EUR
A11763.06 A11763.03
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
2-(Methylthio)thiophene
Formule: C₅H₆S₂
MW: 130,23 g/mol
Kookpunt: 82…84 °C (15 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052382
CAS nummer: 5780-36-9
ADR: 9,III