2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13708.03EA
49.1
EUR
A13708.03
A13708.06
2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
2-(Phenylthio)thiophene
Formule:
C₁₀H₈S₂ MW: 192,30 g/mol Kookpunt: 109…110 °C (0,4 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052141 CAS nummer: 16718-12-0 |