2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H50377.03EA 186 EUR
H50377.03 H50377.06
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClN₂O₂S₂
MW: 234,68 g/mol
Smeltpunt: 145…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068049
CAS nummer: 73713-79-8
UN: 3261
ADR: 8,III