2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L13783.03EA
61.8
EUR
L13783.03
L13783.06
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
2,4-Diaminoquinazoline
Formule:
C₈H₈N₄ MW: 160,18 g/mol Smeltpunt: 254…258 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236032 CAS nummer: 1899-48-5 |