Ethyl-3-methoxypropionate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43946.1000EA
65.4
EUR
8.43946.1000
Ethyl-3-methoxypropionate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-methoxypropionate
Formule:
C₆H₁₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143172 CAS nummer: 10606-42-5 EINECS: 212-112-9 UN: 3272 ADR: 3,III |