Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12871.30EA 719 EUR
A12871.30 A12871.09 A12871.18
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) 96%
Dinonyl phthalate (mixture of isomers)
Formule: C₂₆H₄₂O₄
MW: 418,62 g/mol
Dichtheid: 0,97
Vlampunt: 216 °C (421 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036237
CAS nummer: 84-76-4
EINECS: 201-560-0