Di-n-octyl phthalate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
41522.APEA
658
EUR
41522.AP
41522.AE
41522.AC
Di-n-octyl phthalate ≥98%
Di-n-octyl phthalate
Plasticizer
Formule:
C₂₄H₃₈O₄ MW: 390,56 g/mol Kookpunt: 380 °C Smeltpunt: –25 °C Dichtheid: 0,98 Vlampunt: 219 °C (426 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015292 CAS nummer: 117-84-0 EINECS: 204-214-7 |