Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% Rh ≥ 46.2%, Premion®
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10560.06EA
4478
EUR
10560.06
10560.03
10560.01
Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% Rh ≥ 46.2%, Premion®
Rhodium(II) acetate dimer
Cyclopropanation of alkenes
Formule:
C₈H₁₂O₈Rh₂ MW: 441,987 g/mol Smeltpunt: 205 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003538 CAS nummer: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |