Rhodium(II) acetate dimer ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L15152.04EA
2088
EUR
L15152.04
L15152.MC
L15152.ME
Rhodium(II) acetate dimer ≥98%
Rhodium(II) acetate dimer
Formule:
C₈H₁₂O₈Rh₂ MW: 441,987 g/mol Smeltpunt: 205 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003538 CAS nummer: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |