4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L17459.03EA 104 EUR
L17459.03 L17459.06
4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
4-Isopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01074614
CAS nummer: 16152-51-5