Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, rods
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H25890.03EA 87.2 EUR
H25890.03 H25890.06
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, rods
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
Formule: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,688 g/mol
Kookpunt: 174…178 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038733
CAS nummer: 36042-94-1
EINECS: 000-000-0
UN: 1760
ADR: 8,II