Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H25885.03EA
115
EUR
H25885.03
H25885.06
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, Technical Grade
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Formule:
C₁₆H₁₈ClP MW: 276,75 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01630841 CAS nummer: 74289-57-9 EINECS: 000-000-0 UN: 3261 ADR: 8,II |