3,6-Dichloropicolinic acid 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27146.06EA
335
EUR
H27146.06
H27146.03
3,6-Dichloropicolinic acid 96%
3,6-Dichloropicolinic acid
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₂ MW: 192,00 g/mol Smeltpunt: ∼ 150 °C (ontbinding) Vlampunt: >100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00078655 CAS nummer: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 |