3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33566.03EA
29.6
EUR
H33566.03
H33566.14
H33566.06
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formule:
C₁₁H₁₄O₄ MW: 210,23 g/mol Smeltpunt: 61…66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060325 CAS nummer: 10538-49-5 |