3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H33944.06EA 276 EUR
H33944.06 H33944.03
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄NO
MW: 205,11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783224
CAS nummer: 1352999-93-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III