4-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H31555.03EA 139 EUR
H31555.03
4-Amino-2,3-difluorophenol 98%
4-Amino-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Smeltpunt: ∼ 153 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094494
CAS nummer: 163733-99-1