2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H32706.03EA 163 EUR
H32706.03 H32706.MD
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₉H₉F₃O
MW: 190,16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832284
CAS nummer: 1017778-02-7