N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17114.22EA 378 EUR
A17114.22 A17114.14
N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N'-Diisopropylethylenediamine
Formule: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Kookpunt: 169…171 °C
Dichtheid: 0,798
Vlampunt: 51 °C (123 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008864
CAS nummer: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6
ADR: 3,III