Aluminium antimonide ≥99.99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
43455.06EA
180
EUR
43455.06
43455.14
Aluminium antimonide ≥99.99%
Aluminium antimonide
In semiconductor technology
Formule:
AlSb MW: 148,73 g/mol Smeltpunt: 1050 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014154 CAS nummer: 25152-52-7 EINECS: 246-667-3 UN: 1549 ADR: 6.1,III |