N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L04765.18EA 136 EUR
L04765.18 L04765.09
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Formule: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Kookpunt: 170 °C
Dichtheid: 0,828
Vlampunt: 54 °C (129 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015015
CAS nummer: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
ADR: 3,III