2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H31708.03EA 260 EUR
H31708.03
2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
2,3-Dibromoisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,90 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09997708
CAS nummer: 1020056-98-7