2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44755.03EA 241 EUR
44755.03 44755.01
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Smeltpunt: 195…497 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181194
CAS nummer: 402-65-3