Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50630.03EA
227
EUR
H50630.03
H50630.MD
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Ethyl (2-bromophenyl)acetate
Formule:
C₁₀H₁₁BrO₂ MW: 243,10 g/mol Smeltpunt: 35…38 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051921 CAS nummer: 2178-24-7 |