Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18292.18EA 390 EUR
A18292.18 A18292.09
Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Ethyldiphenylphosphine
Formule: C₁₄H₁₅P
MW: 214,24 g/mol
Kookpunt: 130…132 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,048
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015170
CAS nummer: 607-01-2
UN: 3278
ADR: 6.1,III